Läs mer
N-fenylanthranilsyra, 99 %
Produktkod. 11406907
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406907 25 g 25g
11416907 100 g 100g
11426907 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14340.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-40-7 | C13H11NO2 | 213,236 g/mol
DPC är en potent, ospecifik blockerare av Cl-kanal och klorid-bikarbonatutbyte. DPC hämmar också CFTR (cystisk fibros transmembranregulator) ATPas-aktivitet. Det används för att detektera vanadin i stål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DPC är en potent, ospecifik blockerare av Cl-kanal och klorid-bikarbonatutbyte. DPC hämmar också CFTR (cystisk fibros transmembranregulator) ATPas-aktivitet. Det används för att detektera vanadin i stål.
Löslighet
Löslig i etanol, DMSO (50 mg/ml), varm alkohol och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-40-7
Molekylformel C13H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 213.236
MDL-nummer MFCD00002421
InChI-nyckel ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
IUPAC-namn 2-anilinobensoesyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylanthranilic acid
Smältpunkt 185 °C till 188 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1456607
Merck Index 14,7273
Löslighetsinformation Löslig i etanol, DMSO (50 mg/ml), varm alkohol och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 213.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.