Läs mer
N-Phenylanthranilic Acid, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10181670 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10181670 5 g Plastic powder jar 5g
1 options
Produktkod. 10181670 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/2460/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 91-40-7
Färg Green
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C13H11NO2
MDL-nummer 2421
Kvantitet 5 g
Synonym n-phenylanthranilic acid, 2-phenylamino benzoic acid, fenamic acid, diphenylamine-2-carboxylic acid, phenylanthranilic acid, 2-carboxydiphenylamine, benzoic acid, 2-phenylamino, o-anilinobenzoic acid, n-phenyl-o-aminobenzoic acid, n-phenyl-2-aminobenzoic acid
InChI-nyckel ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC-namn 2-anilinobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 213.236
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenylanthranilic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.