Läs mer
N-Phenylanthranilic acid, Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15697070 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15697070 10 g 10g
1 options
Produktkod. 15697070 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7815010G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylanthranilic acid
Smältpunkt 182°C to 185°C (literature); 182°C to 185°C
Namnnotering Redox Indicator, for the detection of vanadium, ≥97.0% (T)
CAS 91-40-7
CAS Max % 100%
Analysprocentintervall 97.0 to 103.0%
Molekylformel C13H11NO2
Linjär formel C20H14O4
MDL-nummer MFCD00005913
Beilstein 1456607
Synonym 2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
InChI-nyckel ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC-namn 2-anilinobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 213.236
PubChem CID 4386
ChEBI CHEBI:34756
Formel vikt 213.23
Kvalitet Redox Indicator
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 10 g