Läs mer
n-Phenylanthranilic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 91-40-7 |
| Smältpunkt | 182°C to 185°C |
| Molekylformel | 2-(C6H5NH)C6H4COOH |
| MDL-nummer | MFCD00002421 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | N-Phenylanthranilic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, N-Phenylanthranilic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.23 |
| Kvalitet | Research |