Läs mer
N-fenylanthranilsyra, TRC
Produktkod. 30423430
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30423430 100 g
1 options
Produktkod. 30423430 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP308550100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylanthranilic Acid
CAS 91-40-7
Molekylformel C13H11NO2
Kvantitet 100 g
Synonym 2-(Phenylamino)benzoic Acid, 2-Anilinobenzoic Acid, 2-Carboxydiphenylamine, DPC, DPC (chloride channel inhibitor), Diphenylamine-2-carboxylate, Diphenylamine-2-carboxylic Acid, Fenamic Acid, N-Phenyl-2-aminobenzoic Acid, N-Phenyl-o-aminobenzoic Acid, N-Phenylanthranilic Acid, NSC 215211, NSC 4273, o-(Phenylamino)benzoic Acid, o-Anilinobenzoic Acid, o-Carboxydiphenylamine
InChI formel InChI=1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
LEDER OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
IUPAC-namn 2-anilinobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 213.23
Formel vikt 213.079