Läs mer
N-fenylbensamidin, 97 %
Produktkod. 11460733
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460733 5 g 5g
11470733 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13219.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1527-91-9 | C13H12N2 | 196,253 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1527-91-9
Molekylformel C13H12N2
Molekylvikt (g/mol) 196.253
MDL-nummer MFCD00019730
InChI-nyckel MPYOKHFSBKUKPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzamidine, n-phenylbenzenecarboximidamide, n'-phenylbenzamidine, n1-phenylbenzene-1-carboximidamide, n2-phenylbenzamidine, n-phenylbenzimidamide, acmc-20ak1f, maybridge1_004766, iminophenylmethyl phenylamine, n-phenyl-benzenecarboximidamide
PubChem CID 200127
IUPAC-namn N'-fenylbensenkarboximidamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=NC2=CC=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylbenzamidine
Smältpunkt 117°C to 120°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 608471
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.