Läs mer
N-fenylbensylamin, 99 %
Produktkod. 10657401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10657401 100 g Glasflaska 100g
10457022 5 g Glasflaska 5g
10528332 25 g Glasflaska 25g
10679004 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10657401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417391000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 103-32-2 | C13H13N | 183,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-32-2
Molekylformel C13H13N
Molekylvikt (g/mol) 183.25
MDL-nummer MFCD00003018
InChI-nyckel GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylbenzylamine, benzylaniline, benzenemethanamine, n-phenyl, phenylbenzylamine, benzylphenylamine, n-monobenzylaniline, aniline, n-benzyl, benzylamine, n-phenyl, benzenamine, n-phenylmethyl, n-benzyl aniline
PubChem CID 66028
IUPAC-namn N-bensylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylbenzylamine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 34 °C till 38 °C
Färg Beige-gul till färglös
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 306 °C till 307 °C
Flampunkt 152 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NHC6H5
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, 1023
Merck Index 15, 1129
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: mycket lösliga i etanol, eter, lösliga i kloroform
Formel vikt 183.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller låg smältmassa
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.