Läs mer
N-fenylbis (trifluoretansulfonimid), 99 %
Produktkod. 11383216
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383216 25 g 25g
11363216 1 g 1g
11373216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12531.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357,241 g/mol
N-Fenylbis(trifluormetansulfonimid) fungerar som ett milt triflateringsreagens såväl som ett transparent starkt elektronbortdragande p-typ dopmedel i kolnanorör. Det används också som en reaktant för framställning av amfotära alfa-borylaldehyder. Det spelar en viktig roll i den enantioselektiva syntesen av kärnringens skelett av leukosceptroider AD och i steroselektiv sulfoxidation. Vidare används det i enantioselektiv syntes av beta-aminosyror genom Mannich-reaktionen. Utöver detta används det vid framställning av sfingosin-1-fosfat-1-receptoragonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fenylbis(trifluormetansulfonimid) fungerar som ett milt triflateringsreagens såväl som ett transparent starkt elektronbortdragande p-typ dopmedel i kolnanorör. Det används också som en reaktant för framställning av amfotära alfa-borylaldehyder. Det spelar en viktig roll i den enantioselektiva syntesen av kärnringens skelett av leukosceptroider AD och i steroselektiv sulfoxidation. Vidare används det i enantioselektiv syntes av beta-aminosyror genom Mannich-reaktionen. Utöver detta används det vid framställning av sfingosin-1-fosfat-1-receptoragonister.
Löslighet
Löslig i metanol. Något löslig i kloroform och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37595-74-7
Molekylformel C8H5F6NO4S2
Molekylvikt (g/mol) 357.241
MDL-nummer MFCD00000404
InChI-nyckel DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-N-fenyl-N-(trifluormetylsulfonyl)metansulfonamid
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Smältpunkt 100 °C till 102 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1269141
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Lätt löslig i kloroform och etylacetat.
Formel vikt 357.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.