Läs mer
N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide), 99%
Produktkod. p-7045940
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11363216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12531.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 37595-74-7 | C8H5F6NO4S2 | 357.241 g/mol
N-Fenylbis(trifluormetansulfonimid) fungerar som ett milt triflateringsreagens såväl som ett transparent starkt elektronbortdragande p-typ dopmedel i kolnanorör. Det används också som en reaktant för framställning av amfotära alfa-borylaldehyder. Det spelar en viktig roll i den enantioselektiva syntesen av kärnringens skelett av leukosceptroider AD och i steroselektiv sulfoxidation. Vidare används det i enantioselektiv syntes av beta-aminosyror genom Mannich-reaktionen. Utöver detta används det vid framställning av sfingosin-1-fosfat-1-receptoragonister.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide) acts as a mild triflating reagent as well as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes. It is also employed as a reactant for the preparation of amphoteric alfa-boryl aldehydes. It plays an important role in the enantioselective synthesis of the core ring skeleton of leucosceptroids A-D and in steroselective sulfoxidation. Further, it is used in the enantioselective synthesis of beta-amino acids through the Mannich reaction. In addition to this, it is used in the preparation of sphingosine 1-phosphate-1 receptor agonists.
Solubility
Soluble in methanol. Slightly soluble in chloroform and ethyl acetate.
Notes
Hygroscopic. Store in a cool place. Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37595-74-7
Molekylformel C8H5F6NO4S2
Molekylvikt (g/mol) 357.241
MDL-nummer MFCD00000404
InChI-nyckel DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-bis trifluoromethylsulfonyl aniline, phenyl triflimide, n-phenyl-bis trifluoromethanesulfonimide, n-phenyltrifluoromethanesulfonimide, n,n-bis-trifluoromethanesulfonyl aniline, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethylsulfonyl methanesulfonamide, n-phenylbis trifluoromethanesulfonimide, n-phenylbis trifluoromethanesulphonimide, 1,1,1-trifluoro-n-phenyl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethanesulfonyl aniline
PubChem CID 142176
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-N-phenyl-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Phenylbis(trifluoromethanesulfonimide)
Smältpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1269141
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Slightly soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formel vikt 357.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.