Läs mer
N-Phenylcarbazole, 97%
Produktkod. 15264624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15264624 5 g 5g
15274624 25 g 25g
15294624 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15264624 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130400050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1150-62-5 | C18H13N | 243.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1150-62-5
Molekylformel C18H13N
Molekylvikt (g/mol) 243.31
MDL-nummer MFCD00004965
InChI-nyckel VIJYEGDOKCKUOL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70851
IUPAC-namn 9-phenylcarbazole
LEDER C1=CC=C(C=C1)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylcarbazole
Smältpunkt 94.0°C to 97.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 20,I,164
Synonym n-phenylcarbazole, 9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-phenyl, carbazole, 9-phenyl, carbazol, 9-phenyl, 9-phenyl carbazole, pubchem23849, 9h-carbazole,9-phenyl, 9-phenylcarbazole, acmc-2099pd
Formel vikt 243.31
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 9-Phenylcarbazole, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.