Läs mer
N-Phenyldiethanolamine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10254750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10254750 500 g Glass bottle 500g
10675372 1 kg Glass bottle 1kg
11325066 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10254750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130495000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-07-0 , 62-53-3
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.24
MDL-nummer MFCD00002845
InChI-nyckel OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC-namn 2-[N-(2-hydroxyethyl)anilino]ethanol
LEDER OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyldiethanolamine
Namnnotering 90-95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 55°C to 59°C
Färg White to Brown
Kokpunkt 270°C
Flampunkt 200°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (HOCH2CH2)2NC6H5
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,and ether (20°C)
Viskositet 1.27 mPa.s (200°C)
Formel vikt 181.23
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Mass, Crystals or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenyldiethanolamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.