Läs mer
N-fenyldietanolamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398825
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398825 100 g 100g
11308835 500 g 500g
11318835 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13931.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-07-0 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
N-Fenyldietanolamin används som fenylefrinintermediärer, används som färgämnesmellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-Fenyldietanolamin används som fenylefrinintermediärer, används som färgämnesmellanprodukter.
Löslighet Lösligt i vatten
3g/L vid 20˚C.
Anmärkningar
Luftkänslig& hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-07-0
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.24
MDL-nummer MFCD00002845
InChI-nyckel OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
PubChem CID 8416
IUPAC-namn 2-[N-(2-hydroxietyl)anilino]etanol
LEDER OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyldiethanolamine
Smältpunkt 55°C to 59°C
Densitet 1.1
pH 8.2
Kokpunkt 270°C
Flampunkt 178°C (352°F)
Odör Amine-like
Linjär formel C6H5N(CH2CH2OH)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 2096832
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water 3g/L @ 20?C.
Formel vikt 181.23
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.