Läs mer
N-Phenylethanolamine, 98%
Produktkod. 11399749
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399749 2500 g 2500g
11309759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22131.0E
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122-98-5 | C8H11NO | 137.182 g/mol
N-fenyletanolamin används som mellanprodukt för färgämnen och andra organiska föreningar. Vidare används det som ett substrat för humant lukturidin 5'-difosfo-glukuronosyltransferas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-fenyletanolamin används som mellanprodukt för färgämnen och andra organiska föreningar. Vidare används det som ett substrat för human olfaktorisk uridin 5′ -difosfo-glukuronosyltransferas.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraanhydrider, syraklorider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-98-5
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD00002832
InChI-nyckel MWGATWIBSKHFMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylamino ethanol, n-phenylethanolamine, n-2-hydroxyethyl aniline, ethanol, 2-phenylamino, 2-phenylamino ethan-1-ol, ethanol, 2-anilino, beta-anilinoethanol, aniline, n-2-hydroxyethyl, n-2-hydroxyethyl phenylamine, emery 5700
PubChem CID 31235
IUPAC-namn 2-anilinoetanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)NCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylethanolamine
Smältpunkt -30°C
Densitet 1.087
pH 10.2
Kokpunkt 284°C to 286°C
Flampunkt 153°C (307°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.579
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 774672
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 137.18
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.