Läs mer
N-Phenylglycine ethyl ester, 99%
Produktkod. 11465946
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465946 10 g 10g
11475946 50 g 50g
11485946 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22282.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2216-92-4 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-92-4
Molekylformel C10H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 179.219
MDL-nummer MFCD00038315
InChI-nyckel MLSGRWDEDYJNER-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylglycine ethyl ester, ethyl phenylglycinate, ethyl 2-phenylamino acetate, ethyl n-phenylglycinate, glycine, n-phenyl-, ethyl ester, unii-7xl9t8bk0u, ethyl anilinoacetate, n-phenylglycineethylester, n-phenylglycine ethyl, 7xl9t8bk0u
PubChem CID 75190
IUPAC-namn etyl-2-anilinoacetat
LEDER CCOC(=O)CNC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylglycine ethyl ester
Smältpunkt 55°C to 58°C
Merck Index 14,7292
Kvantitet 10 g
Formel vikt 179.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.