Läs mer
N-Phenylglycine ethyl ester, 99%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylglycine ethyl ester |
| Namnnotering | 99% |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 53.0°C to 56.0°C |
| Färg | White to Beige |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 5 g |
| Visa mer |