Läs mer
N-fenylglycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylglycine |
| CAS | 103-01-5 |
| Molekylformel | C8H9NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Phenylamino)acetic Acid, 2-(Phenylamino)acetic Acid, Anilinoacetic Acid, N-(Phenylamino)acetic Acid, NPG, NSC 83567 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)CNc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-anilinoättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vikt | 151.0633 |