Läs mer
N-fenylglycin, TRC
Produktkod. 30411752
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30411752 1 g
1 options
Produktkod. 30411752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3271551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylglycine
CAS 103-01-5
Molekylformel C8H9NO2
Kvantitet 1 g
Synonym (Phenylamino)acetic Acid, 2-(Phenylamino)acetic Acid, Anilinoacetic Acid, N-(Phenylamino)acetic Acid, NPG, NSC 83567
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c10-8(11)6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)CNc1ccccc1
IUPAC-namn 2-anilinoättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Formel vikt 151.0633