Läs mer
N-fenylglycinonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10387550 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10387550 10 g Glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10387550 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184500100
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylglycinonitrile
Namnnotering 97%
CAS 3009-97-0
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 40,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8N2
Linjär formel C6H5NHCH2CN
MDL-nummer MFCD00044430
Kvantitet 10 g
Synonym 2-phenylamino acetonitrile, n-phenylglycinonitrile, anilinoacetonitrile, n-phenylglycinenitrile, phenylamino acetonitrile, glycinonitrile, n-phenyl, phenylglycine nitrile, 1-anilinoacetonitrile, n-cyanomethyl aniline, acetonitrile, anilino
InChI-nyckel KAXCEFLQAYFJKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)NCC#N
IUPAC-namn 2-anilinoacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 132.16
PubChem CID 76372
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenylglycinonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.