missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Phenylglycinonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylglycinonitrile |
| CAS | 3009-97-0 |
| Molekylformel | C8H8N2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 2-(Phenylamino)acetonitrile, (Phenylamino)acetonitrile, 1-Anilinoacetonitrile, Anilinoacetonitrile, N-(Cyanomethyl)aniline, N-(Phenylamino)acetonitrile, Phenylglycine Nitrile, NSC 7611 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,7H2 |
| LEDER | N#CCNc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-anilinoacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vikt | 132.0687 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?