Läs mer
N″ -Fenylguanidinnitrat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10260653
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10260653 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10260653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10165DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N''-phenylguanidine nitrate
CAS 18860-78-1
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H10N4O3
MDL-nummer MFCD00213415
Kvantitet 1 g
Synonym phenylguanidine nitrate, 1-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine nitrate, n-phenylguanidine nitrate, 2-phenylguanidine; nitric acid, nitric acid; 2-phenylguanidine, nitric acid compound with n-phenylguanidine 1:1, phenyl guanidine nitrate
InChI-nyckel DIHKZQUSGDYVOT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N=C(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
IUPAC-namn salpetersyra;2-fenylguanidin
Molekylvikt (g/mol) 198.182
PubChem CID 2775226
Formel vikt 198.18
Procent renhet 97%