Läs mer
N-Phenyliminodiacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10156913 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10156913 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10156913 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyliminodiacetic acid
CAS 1137-73-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150°C to 154°C
Färg Beige to Gray
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H11NO4
Linjär formel C6H5N(CH2COOH)2
MDL-nummer MFCD00043570
Kvantitet 5 g
Synonym n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
InChI-nyckel GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-namn 2-[N-(carboxymethyl)anilino]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 209.2
PubChem CID 136915
Formel vikt 209.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Phenyliminodiacetic acid
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.