Läs mer
N-Phenyliminodiacetic acid, 97%
Produktkod. 11388165
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388165 5 g 5g
11398165 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388165 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08437.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1137-73-1 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1137-73-1
Molekylformel C10H11NO4
Molekylvikt (g/mol) 209.201
MDL-nummer MFCD00043570
InChI-nyckel GQBWTAGIANQVGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyliminodiacetic acid, glycine, n-carboxymethyl-n-phenyl, acetic acid,1-phenyliminodi, 2,2'-phenylazanediyl diacetic acid, 2,2'-phenylimino diacetic acid, n-carboxymethyl-n-phenylglycine, n,n-anilinediacetic acid, n-phenyliminodiacetic acid anhydride, nn-di carboxymethyl aniline, glycine,n-carboxymethyl-n-phenyl
PubChem CID 136915
IUPAC-namn 2-[N-(karboximetyl)anilino]ättiksyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenyliminodiacetic acid
Smältpunkt ∽140°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2808435
Formel vikt 209.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.