Läs mer
N-Phenylmaleimide, 97%
Produktkod. p-182750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225090 25 g Glasflaska 25g
10041350 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10225090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130710250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 941-69-5
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
MDL-nummer MFCD00005502
InChI-nyckel HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
IUPAC-namn 1-fenylpyrrol-2,5-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylmaleimide
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 86°C to 90°C
Färg Gult
Kokpunkt 162°C to 163°C (12.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 21, 400
Fieser 01,845; 13,317
Merck Index 15, 7410
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenylmaleimide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.