Läs mer
N-fenylmaleimid, 98+%
Produktkod. 11422058
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422058 25 g 25g
11432058 100 g 100g
11442058 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14616.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173,171 g/mol
N-fenylmaleimid används som en dipolarofil i 1,3-cykloadditionsreaktion med en nitron, användbar för framställning av kristallina addukter av diener. Den används som en plastmodifierare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-fenylmaleimid används som en dipolarofil i 1,3-cykloadditionsreaktion med en nitron, användbar för framställning av kristallina addukter av diener. Den används som en plastmodifierare.
Löslighet
Löslig i vatten (något), metanol, etanol och bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 941-69-5
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
MDL-nummer MFCD00005502
InChI-nyckel HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
IUPAC-namn 1-fenylpyrrol-2,5-dion
LEDER C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylmaleimide
Smältpunkt 87°C to 91°C
Kokpunkt 162°C to 163°C (12 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 125098
Merck Index 14,7299
Löslighetsinformation Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene.
Formel vikt 173.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.