Läs mer
N-fenylmaleimid, TRC
Produktkod. 30421666
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421666 500 mg
30411978 250 mg
30418423 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30421666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP399590500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 941-69-5
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
IUPAC-namn 1-fenylpyrrol-2,5-dione
LEDER O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylmaleimide
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Formel vikt 173.0477