Läs mer
N-fenylmetansulfonamid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722222 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722222 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10722222 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 417640025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylmethanesulfonamide
Namnnotering 98%
CAS 1197-22-4
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 93 °C till 97 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H9NO2S
Linjär formel CH3SO2NHC6H5
MDL-nummer MFCD00043782
Kvantitet 2.5 g
Synonym methanesulfonamide, n-phenyl, methanesulfonanilide, methanesulfanilide, mesylaniline, n-mesylaniline, n-methylsulphonylaniline, n-phenyl-methanesulfonamide, methylsulfonyl phenylamine, mesylanilide, methylsulfonyl aniline
InChI-nyckel LBTPIFQNEKOAIM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-fenylmetansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 171.21
PubChem CID 70970
Formel vikt 171.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.