missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-fenylmetansulfonamid, Mikromol™
Beskrivning
N-fenylmetansulfonamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylmethanesulfonamide |
| CAS | 1197-22-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Phenylmethanesulfonamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H9 N O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methanesulfonamide, N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-fenylmetansulfonamid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?