Läs mer
N-fenylmetansulfonamid, TRC
Produktkod. 30410095
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30410095 5 g
1 options
Produktkod. 30410095 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3366105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylmethanesulfonamide
CAS 1197-22-4
Molekylformel C7 H9 N O2 S
Kvantitet 5 g
Synonym Methanesulfonamide','N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylmethanesulfonamide, Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
LEDER CS(=O)(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn N-fenylmetansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 171.217
Formel vikt 171.0354