Läs mer
N-[(fenylmetoxi)karbonyl]-L-serin metylester, TRC
Produktkod. 30409105
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30409105 1 g
1 options
Produktkod. 30409105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3357251G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-serine Methyl Ester
CAS 1676-81-9
Molekylformel C12H15NO5
Kvantitet 1 g
Synonym N-Benzyl-N-carboxyserine Methyl Ester, N-Benzyl-N-carboxy-L-serine Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, Methyl (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoate, Methyl (S)-2-((Benzyloxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, Methyl N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serinate, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, N-(Benzyloxycarbonyl)serine Methyl Ester, N-Carbobenzoxy-L-serine Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m0/s1
LEDER COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn metyl(2S)-3-hydroxy-2-(fenylmetoxykarbonylamino)propanoat
Molekylvikt (g/mol) 253.25
Formel vikt 253.095