missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-(Phenylmethyl)-D-tryptophan, TRC

Produktkod. 30415360
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30415360 2.5 g 2.5g
30422366 1 g -
30415380 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30415360 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9472102.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 888009-83-4
Molekylformel C18H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 294.35
IUPAC-namn (2R)-2-(benzylamino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
LEDER OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NCc3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-(Phenylmethyl)-D-tryptophan
InChI formel InChI=1S/C18H18N2O2/c21-18(22)17(19-11-13-6-2-1-3-7-13)10-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16/h1-9,12,17,19-20H,10-11H2,(H,21,22)/t17-/m1/s1
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 294.1368
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.