Läs mer
N-fenylpropanamid, Mikromol™
Produktkod. 17960466
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17960466 25 mg
17901646 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17960466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0528.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-fenylpropanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylpropanamide
CAS 620-71-3
Analyt- eller komponentnamn N-Phenylpropanamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H11 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Fentanyl Imp. G (EP), N-Phenylpropanamide, Fentanyl Impurity G, Remifentanil Hydrochloride Impurity O, Remifentanil Impurity O, Remifentanil Impurity O
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CCC(=O)Nc1ccccc1
IUPAC-namn N-fenylpropanamid
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 149,0841 g/mol