Läs mer
N-Phenylpropanamide, TRC
Produktkod. 30408850
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30408850 2.5 g 2.5g
30417455 1 g -
30418074 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30408850 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3360602.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 620-71-3
Molekylformel C9 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Synonym N-Phenylpropanamide, Fentanyl Imp. G (EP), Propanamide, N-phenyl-, Propionanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylpropionamide, NSC 58952, R 50977
IUPAC-namn N-phenylpropanamide
LEDER CCC(=O)Nc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylpropanamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
Formel vikt 149.0841
Procent renhet >95%