Läs mer
N-Phenylpyrimidin-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylpyrimidin-2-amine |
| CAS | 57356-49-7 |
| Molekylformel | C10 H9 N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-Phenyl-2-pyrimidinamine, 2-(Phenylamino)pyrimidine, 2-Anilinopyrimidine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3/c1-2-5-9(6-3-1)13-10-11-7-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) |
| LEDER | N(c1ccccc1)c2ncccn2 |
| IUPAC-namn | N-phenylpyrimidin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.199 |
| Formel vikt | 171.08 |