Läs mer
N-fenylrhodanin, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10269093 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10269093 5 g Glasflaska 5g
10095533 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10269093 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391390050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1457-46-1
Molekylformel C9H7NOS2
Molekylvikt (g/mol) 209.29
MDL-nummer MFCD00100196
InChI-nyckel DVRWEKGUWZINTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylrhodanine, n-phenylrhodanine, 3-phenylrhodanin, rhodanine, 3-phenyl, 4-thiazolidinone, 3-phenyl-2-thioxo, 3-phenylrodanin, n-phenyl-rhodanine, 3-phenyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-2-thioxo-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-rhodanin german
PubChem CID 73822
IUPAC-namn 3-fenyl-2-sulfanyliden-1,3-tiazolidin-4-on
LEDER C1C(=O)N(C(=S)S1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylrhodanine
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 190 °C till 194 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 209.29
Procent renhet 97+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenylrhodanine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.