Läs mer
N-fenyltiourea, 97 %
Produktkod. 11486730
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486730 10 g 10g
11496730 50 g 50g
11406740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486730 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06690.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152,22 g/mol
N-fenyltiourea används vid faderskapstestning före tillkomsten av DNA-testning. Det hämmar melanogenes och används för att odla genomskinlig fisk. Det används också som ett repellent för råttor, kaniner, vesslor och även inom medicinsk genetik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-fenyltiourea används vid faderskapstestning före tillkomsten av DNA-testning. Det hämmar melanogenes och används för att odla genomskinlig fisk. Det används också som ett repellent för råttor, kaniner, vesslor och även inom medicinsk genetik.
Löslighet
Löslig i varmt vatten och alkohol.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-85-5
Molekylformel C7H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 152.22
MDL-nummer MFCD00004933
InChI-nyckel FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
IUPAC-namn fenyltiourea
LEDER NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylthiourea
Smältpunkt 149 °C till 153 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 907309
Merck Index 14,7315
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten och alkohol.
Formel vikt 152.21
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Phenylthiourea
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylthiourea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.