Läs mer
N-fenyltiourea, 97 %
Description
N-fenyltiourea används vid faderskapstestning före tillkomsten av DNA-testning. Det hämmar melanogenes och används för att odla genomskinlig fisk. Det används också som ett repellent för råttor, kaniner, vesslor och även inom medicinsk genetik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
N-fenyltiourea används vid faderskapstestning före tillkomsten av DNA-testning. Det hämmar melanogenes och används för att odla genomskinlig fisk. Det används också som ett repellent för råttor, kaniner, vesslor och även inom medicinsk genetik.
Löslighet
Löslig i varmt vatten och alkohol.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Phenylthiourea |
| Smältpunkt | 149 °C till 153 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 907309 |
| Merck Index | 14,7315 |
| Löslighetsinformation | Löslig i varmt vatten och alkohol. |
| Formel vikt | 152.21 |
| Procent renhet | 97% |
Safety and Handling
- N-Phenylthiourea
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenylthiourea
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.