Läs mer
N-fenyluretan, 98 %
Produktkod. 11351797
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11351797 100 g 100g
11341797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11351797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05027.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 101-99-5 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-99-5
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.192
MDL-nummer MFCD00026806
InChI-nyckel LBKPGNUOUPTQKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylurethane, phenylurethane, ethyl phenylcarbamate, phenylurethan, ethyl carbanilate, euphorin, keimstop, urethane, phenyl, carbanilic acid, ethyl ester, phenylethyl carbamate
PubChem CID 7591
IUPAC-namn etyl-N-fenylkarbamat
LEDER CCOC(=O)NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phenylurethane
Smältpunkt 49 °C till 51 °C
Densitet 1.106
Kokpunkt 237 °C
Brytningsindex 1.5375
Kvantitet 100 g
Beilstein 1942785
Merck Index 14,7320
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.