Läs mer
Glyfosat, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16320158 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16320158 1 mL
1 options
Produktkod. 16320158 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3092
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Glyfosat1071-83-61000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Glyphosate
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 1071-83-6
CAS Min % 0.1
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1
Molekylformel C3H8NO5P
MDL-nummer MFCD00055350
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CNCP(O)(O)=O
IUPAC-namn 2-(fosfonometylamino)ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Methanol:H2O
Molekylvikt (g/mol) 169.07
PubChem CID 3496
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27744
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Phosphoromethylglycine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, glyphosate
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning