Läs mer
N-Phthaloyl-L-glutamic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Phthaloyl-L-glutamic Anhydride |
| CAS | 25830-77-7 |
| Molekylformel | C13H9NO5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2-[(3S)-Tetrahydro-2,6-dioxo-2H-pyran-3-yl]-1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Phthalimido-L-glutaric Anhydride, L-N-Phthalylglutamic Anhydride, N-Phthaloyl-L-glutamic Acid Anhydride, N-Phthaloyl-L-glutamoyl Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO5/c15-10-6-5-9(13(18)19-10)14-11(16)7-3-1-2-4-8(7)12(14)17/h1-4,9H,5-6H2/t9-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1CC[C@H](N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 2-[(3S)-2,6-dioxooxan-3-yl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.21 |
| Formel vikt | 259.0481 |