Läs mer
N-Phthaloylglycine, 98+%
Produktkod. 11448456
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448456 50 g 50g
11458456 250 g 250g
11438456 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15920.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4702-13-0 | C10H7NO4 | 205.169 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4702-13-0
Molekylformel C10H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.169
MDL-nummer MFCD00005900
InChI-nyckel WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phthaloylglycine, phthalimidoacetic acid, n-phthalylglycine, phthaloylglycine, n-carboxymethyl phthalimide, n,n-phthaloylglycine, n-phthalylglycin, 1,3-dioxo-2-isoindolineacetic acid, 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid
PubChem CID 20825
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phthaloylglycine
Smältpunkt 194°C to 198°C
Beilstein 184174
Kvantitet 50 g
Formel vikt 205.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.