Läs mer
N-Phthaloylglycine, TRC
Produktkod. 30424172
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30424172 10 g
1 options
Produktkod. 30424172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP39450010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Phthaloylglycine
CAS 4702-13-0
Molekylformel C10H7NO4
Kvantitet 10 g
Synonym 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid, 1,3-Dioxo-2-isoindolineacetic Acid, (1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetic Acid, (1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)acetic Acid, 1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid, 1,3-Dioxo-2-isoindolineacetic Acid, 2-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)acetic Acid, 2-Phthalimidoacetic Acid, N-(2-Hydroxy-2-oxoethyl)phthalimide, N-(Carboxymethyl)phthalimide, NSC 10771, NSC 29044, Phthalimidoacetic Acid, Phthaloglycine, Phthaloylglycine
InChI formel InChI=1S/C10H7NO4/c12-8(13)5-11-9(14)6-3-1-2-4-7(6)10(11)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 205.17
Formel vikt 205.0375