Läs mer
N-Piperidinetanol, 99 %
Produktkod. 10246100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246100 5 g Glasflaska 5g
10266100 100 g Glasflaska 100g
10498680 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10246100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152110050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3040-44-6 | C7H15NO | 129,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3040-44-6
Molekylformel C7H15NO
Molekylvikt (g/mol) 129.2
MDL-nummer MFCD00006512
InChI-nyckel KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoethanol, 1-piperidineethanol, 2-piperidin-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl piperidine, n-2-hydroxyethyl piperidine, n-piperidineethanol, 2-1-piperidinyl ethanol, n-hydroxyethyl piperidine, beta-piperidylethanol, beta-piperidinoethanol
PubChem CID 18232
ChEBI CHEBI:61238
IUPAC-namn 2-piperidin-1-yletanol
LEDER C1CCN(CC1)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Piperidineethanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16.7°C
Färg Brun
Densitet 0.9730g/mL, 0.973
Kokpunkt 198°C to 203°C
Flampunkt 77°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4794 to 1.4814
Kvantitet 5 g
Beilstein 20, 25
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Viskositet 20.9 mPa.s (20°C)
Formel vikt 129.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Piperidineethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.