Läs mer
N-Pivaloyl-o-toluidin, 99 %
Produktkod. 10554721 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10554721 25 g 25g
10747972 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10554721 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 346730250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 61495-04-3 | C12H17NO | 191,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61495-04-3
MDL-nummer MFCD00075432
InChI-nyckel CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-o-tolyl pivalamide, 2,2,2'-trimethylpropionanilide, 2,2-dimethyl-n-2-methylphenyl propanamide, n-o-tolylpivalamide, acmc-1b8p7, n-2-methylphenyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-o-tolyl-propionamide, 2,2-dimethyl-n-2-methyl phenyl propanamide, n-2-methyl phenyl-2,2-dimethylpropanamide
PubChem CID 2734005
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-N-(2-metylfenyl)propanamid
LEDER CC1=CC=CC=C1NC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Pivaloyl-o-toluidine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 111 °C till 115 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H17NO
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 191.27
Formel vikt 191.27
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Pivaloyl-o-toluidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.