Läs mer
N-Pivaloylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Pivaloylglycine |
| CAS | 23891-96-5 |
| Molekylformel | C7H13NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-glycine, N-Pivaloyl-glycine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| LEDER | CC(C)(C)C(=O)NCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2,2-dimethylpropanoylamino)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0895 |