Läs mer
N-Prop-2-ynylurea, Thermo Scientific™
Produktkod. 10344382
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10344382 1 g 1g
10575655 5 g 5g
10743433 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10344382 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD11100DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 5221-62-5
Molekylformel C4H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 98.105
MDL-nummer MFCD00052817
InChI-nyckel LJPYJRMMPVFEKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-prop-2-ynyl urea, 1-prop-2-yn-1-yl urea, n-prop-2-ynylurea, propargylurea, n-propargylurea, 2-propynylurea, prop-2-yn-1-yl urea, prop-2-yn-1-ylurea, prop-2-ynyl-urea, 1-prop-2-ynylurea
PubChem CID 2777182
IUPAC-namn prop-2-ynylurea
LEDER C#CCNC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Prop-2-ynylurea
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel H2NC(O)NHCH2Cidentical toCH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 98.1
Procent renhet 97%