Läs mer
N-(Propan-2-yl)carbamoyl Chloride (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(Propan-2-yl)carbamoyl Chloride |
| CAS | 38955-43-0 |
| Molekylformel | C4 H8 Cl N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (1-Methylethyl)carbamic Chloride, Isopropylcarbamoyl Chloride, N-(1-Methylethyl)carbamic Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-3(2)6-4(5)7/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| LEDER | O=C(NC(C)C)Cl |
| IUPAC-namn | Isopropylcarbamic Chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.56 |
| Formel vikt | 121.03 |