Läs mer
n-Propanol (Peroxide-Free/Sequencing), Fisher BioReagents
Produktkod. 10326503
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10326503 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10326503 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1130500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
n-Propanol is used for extracting ethidium bromide from DNA samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Propanol
pH 7
Smältpunkt -127°C
Namnnotering Peroxide-free
CAS 71-23-8
Färg Colorless
Aciditet 0.02% max.
Densitet 0.800g/cm³
Kvantitet 500 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning 0.01% max.
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel C3H8O
Linjär formel CH3CH2CH2OH
Ångtryck 25mbar at 20°C
MDL-nummer MFCD00002941
Viskositet 2.2 mPa/s at 20°C
Merck Index 15, 7955
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
Kokpunkt 97°C
InChI-nyckel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCO
IUPAC-namn propan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.10
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Formel vikt 60.1
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Sequencing
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.