Läs mer
N-propargylfenothiazin, TRC
Produktkod. 30409071
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30409071 500 mg
1 options
Produktkod. 30409071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP767370500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Propargyl Phenothiazine
CAS 4282-78-4
Molekylformel C15H11NS
Kvantitet 500 mg
Synonym 10-Propargylphenothiazine, 10-(2-Propyn-1-yl)-10H-phenothiazine
InChI formel InChI=1S/C15H11NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h1,3-10H,11H2
LEDER C#CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-namn 10-prop-2-ynylfenothiazin
Molekylvikt (g/mol) 237.32
Formel vikt 237.0612