Läs mer
N-(propargyloxi)ftalimid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10675182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10675182 1 g Glasflaska 1g
10205380 10 g Glasflaska 10g
10265420 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10675182 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131490010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 4616-63-1
Molekylformel C11H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 201.18
MDL-nummer MFCD00005890
InChI-nyckel HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
PubChem CID 78357
IUPAC-namn 2-prop-2-ynoxiisoindol-1,3-dion
LEDER C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Propargyloxy)phthalimide
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 149 °C till 152 °C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.