Läs mer
N-(propargyloxi)ftalimid, TRC
Produktkod. 30415812
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30415812 50 mg
1 options
Produktkod. 30415812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83918350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Propargyloxy)phthalimide
CAS 4616-63-1
Molekylformel C11H7NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione
InChI formel InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
LEDER C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
IUPAC-namn 2-prop-2-ynoxyisoindol-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 201.18
Formel vikt 201.0426